Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro control valves
Micro control valves
Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Codice catalogo SGEA1236282
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
Micro control valves
Codice catalogo SGEA1236282
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
Micro control valves
Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Price
SFr. 228.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and used at elevated temperatures from high vacuum to medium pressure.
Actuated remotely with a toggle switch or solenoid valve, and a 50 to 55 psi air supply.
Specifiche
  • Descrizione:
    Brass micro control valve (BMCV-1), "L" single outlet, connection 1,6 mm, temperature 100 °C, 700 psi pressure, flow rate 0 - 2000 ml/min
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Seal seat removal tool
    Seal seat removal tool
    SGEA1236101
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 23.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • VSV-6 Vespel valve seat
    VSV-6 Vespel valve seat
    SGEA123681
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 160.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • PTFE seals for MOVP valves
    PTFE seals for MOVP valves
    SGEA123687
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 36.40