Orders LinkContactUsLinkComponent
Sorbents, LiChrosorb®
Sorbents, LiChrosorb®
LiChrosorb® Si 100, 10 µm, 10 g
Codice catalogo 1.09309.0010
Nome del fornitore:   Merck
Sorbents, LiChrosorb®
Codice catalogo 1.09309.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Sorbents, LiChrosorb®
Sorbents, LiChrosorb®
LiChrosorb® Si 100, 10 µm, 10 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 289.00
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP-select B) and polar derivatives (Si 60 and Si 100).
Specifiche
Specifiche
  • Dimensioni particelle:
    10 µm
  • Conf:
    10 g
  • Descrizione:
    LiChrosorb® Si 100