Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
Urease
25 g
Codice catalogo 1.08489.0025
Nome del fornitore:   Merck
Urease
Codice catalogo 1.08489.0025
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Urease
25 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 926.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    25 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0025
  • Nome dell'enzima:
    Urease
  • Forma:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Attività enzimatica:
    ≥3.0 u/mg
Specifiche