Orders LinkContactUsLinkComponent
Urease
Urease
5 g
Codice catalogo 1.08489.0005
Nome del fornitore:   Merck
Urease
Codice catalogo 1.08489.0005
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Urease
5 g
Numero CAS:  
Price
SFr. 299.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Urease is used for biochemical research and analysis.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 g
  • Cat. No.:
    1.08489.0005
  • Nome dell'enzima:
    Urease
  • Forma:
    Light yellow lyophilized powder
  • pH:
    6 - 7
  • Attività enzimatica:
    ≥3.0 u/mg