Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano, Millipore®
Bottiglia di plastica, 10 g
Codice catalogo 1.08374.0010
Nome del fornitore:   Merck
L(-)-Triptofano, Millipore®
Codice catalogo 1.08374.0010
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  73-22-3
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano, Millipore®
Bottiglia di plastica, 10 g
Numero CAS:  73-22-3
Price
SFr. 70.20
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numero CAS:73-22-3
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • IndexMerck:12,09929
  • Punto di fusione:290 °C
  • Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-795-6
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    10 g