Orders LinkContactUsLinkComponent
Materiali di base
Materiali di base
Peptone della proteasi per la produzione di tossine e la coltura di microrganismi esigenti (Neisseria, etc.), 1 kg
Codice catalogo 1.07229.1000
Nome del fornitore:   Merck
Materiali di base
Codice catalogo 1.07229.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Materiali di base
Peptone della proteasi per la produzione di tossine e la coltura di microrganismi esigenti (Neisseria, etc.), 1 kg
Numero CAS:  
Price
SFr. 805.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
I prodotti Merck garantiscono qualità elevata per applicazioni in microbiologia.
  • Tutti i prodotti provengono da un unico produttore
  • Qualità costante e costi contenuti per elevati quantitativi
  • Produzioni personalizzate in base a protocolli sviluppati dal cliente con eccellente controllo qualità
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conforme a DIN ISO 9001-2000 e ISO 11133.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 kg
  • Descrizione:
    Peptone della proteasi per la produzione di tossine e la coltura di microrganismi esigenti (Neisseria, etc.)