Orders LinkContactUsLinkComponent
Materiali di base
Materiali di base
Peptone di carne (pancreatico), granulare, 2,5 kg
Codice catalogo 1.07214.2500
Nome del fornitore:   Merck
Materiali di base
Codice catalogo 1.07214.2500
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Materiali di base
Peptone di carne (pancreatico), granulare, 2,5 kg
Numero CAS:  
Price
SFr. 1’850.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
I prodotti Merck garantiscono qualità elevata per applicazioni in microbiologia.
  • Tutti i prodotti provengono da un unico produttore
  • Qualità costante e costi contenuti per elevati quantitativi
  • Produzioni personalizzate in base a protocolli sviluppati dal cliente con eccellente controllo qualità
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conforme a DIN ISO 9001-2000 e ISO 11133.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    2,5 kg
  • Descrizione:
    Peptone di carne (pancreatico), granulare
Specifiche