Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio azide
Sodio azide
Bottiglia di plastica, 1 kg
Catalog # 1.06688.1000
Toxic
Health
Environment
Supplier:   Merck
Sodio azide
Catalog # 1.06688.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  26628-22-8
Sodio azide
Bottiglia di plastica, 1 kg
CAS Number:  26628-22-8
Price
SFr. 270.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Sodium triazide
  • CAS Number:26628-22-8
  • Formula:NaN₃
  • MDL Number:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck Index:13,08653
  • Melting Pt:275 °C
  • Density:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg