Orders LinkContactUsLinkComponent
Jumbo syringes
2000 ml, 245 mm, 130 mm, 2000MAR-LL-GT
  SGEA009930
Jumbo syringes
  SGEA009930
Jumbo syringes
Jumbo syringes
2000 ml, 245 mm, 130 mm, 2000MAR-LL-GT
1 720.00 SFr.
1 * 1 ST
These syringes are ideal for calibration of medical equipment such as respirators and spirometers, and for stack and air sampling.
  • Designed for holding and dispensing large volumes of gas
  • Heavy duty acrylic barrels
  • Easy access to sample for the addition of standards or removal of subsample via secondary port
  • Plunger stem can be unscrewed for ease of transportation and storage
  • Ø est:
    130 mm
  • Tipo:
    2000MAR-LL-GT
  • Volume:
    2000 ml
  • Lunghezza:
    245 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
  • SGEA031903
    Replacement Kel-F luer cones
    1 * 2 ST - SFr. 50.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • SGEA032532
    O-ring di ricambio per siringa da 1000 ml
    Siringhe Jumbo
    1 * 1 ST - SFr. 96.50
  •  
    Descrizione
    Per
  • SGEA032537
    O-ring di ricambio per siringa da 2000 ml
    Siringhe Jumbo
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • SGEA031902
    Raccordo Luer Lock rimovibile di ricambio (compl. di 1 cono Luer Kel-F e 1 adattatore in metallo filettato)
    Siringhe Jumbo
    1 * 1 ST - SFr. 69.70
  •  
    Descrizione
    Per
  • SGEA032527
    O-ring di ricambio per siringa da 500 ml
    Siringhe Jumbo
    1 * 1 ST - SFr. 94.90