Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 22, 250 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 250R-C/T-GT-LC *
Codice catalogo 548-1643
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1643
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Documents
Specifiche
- Ø est:0,72 mm
- Gauge:22
- Tipo:250R-C/T-GT-LC *
- Tipo punta:LC
- Volume:250 µl
- Descrizione:Removable needle
- Lunghezza:51 mm
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.