Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 26, 25 µl, 50 mm, 0,47 mm, Side hole, 25R-C/T-GT-5/0.47H *
Codice catalogo 548-1620
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1620
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:25R-C/T-GT-5/0.47H *
- Tipo punta:Side hole
- Volume:25 µl
- Descrizione:Removable needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:40