Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 5 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 5F-C/T-5/0.47C
Codice catalogo 548-1583
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 548-1583
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:5F-C/T-5/0.47C
- Tipo punta:Conical
- Volume:5 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:19