Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 5 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 5F-C/T-5/0.63C
Codice catalogo 549-0403
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 549-0403
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Documents
Specifiche
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:5F-C/T-5/0.63C
- Tipo punta:Conical
- Volume:5 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:21