Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 26, 0,5 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 0.5BNR-C/T-5/0.47C
Codice catalogo 558-0611
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 558-0611
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:0.5BNR-C/T-5/0.47C
- Tipo punta:Conical
- Volume:0,5 µl
- Descrizione:Removable needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:15