On-column syringes
General on-column syringe, stainless steel needle, 0,5 µl, 70 mm, 0,47 mm, 0.5BR-OC-7/0.47
Codice catalogo SGEA000376
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
On-column syringes are suitable for general purpose applications.
When selecting an on-column syringe, the needle outside diameter (OD) must be smaller than the inside diameter (ID) of the capillary column it will be used with.
Documents
Specifiche
- Ø est:0,47 mm
- Tipo:0.5BR-OC-7/0.47
- Volume:0,5 µl
- Descrizione:General on-column syringe, stainless steel needle
- Lunghezza:70 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..