Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli, Metalware™
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
Codice catalogo 459-0065
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Crogioli, Metalware™
Codice catalogo 459-0065
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Crogioli, Metalware™
Crogioli, Metalware™
50 ml, 45×45 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 26.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles are made from nickel (99,6% pure).
  • Suitable for most acids and alkalis
  • Recommended working temperature range up to 350 °C
Possono essere impiegati per temperature sino a 800 °C. Un impiego a temperature superiori a quelle consigliate riduce in misura considerevole la vita del crogiolo.
Lids are available separately. Nickel lids feature an extended tab for lifting the lid clear using nickel tongs. Use nickel tongs for handling nickel crucibles and lids with nickel bow crucible tongs to avoid contamination.
Specifiche
  • Ø×A:
    45×45 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    06
  • Spessore:
    0,5 mm