Beakers, low form
350 ml, 115 mm, 65 mm
Codice catalogo NICK202
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:65 mm
- Capacità:350 ml
- Altezza:115 mm
- Seq:02