Beakers, low form
200 ml, 73 mm, 63 mm
Codice catalogo NICK201
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:63 mm
- Capacità:200 ml
- Altezza:73 mm
- Seq:01