Cesio carbonato
Bottiglia di plastica, 1 kg
: Merck
- :534-17-8
- :Cs₂CO₃
- :MFCD00010957
- :325.82 g/mol
- :13,02020
- :610 °C
- :4,24 g/cm³ (20 °C)
- :Ambiente
- :208-591-9
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg