Orders LinkContactUsLinkComponent
Cesio carbonato
Cesio carbonato
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo 1.02040.0025
Corrosivo
Irritante
Nome del fornitore:   Merck
Cesio carbonato
Codice catalogo 1.02040.0025
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  534-17-8
Cesio carbonato
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  534-17-8
Price
59.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:534-17-8
  • Formula:Cs₂CO₃
  • Numero MDL:MFCD00010957
  • Molecular Weight:325.82 g/mol
  • IndexMerck:13,02020
  • Punto di fusione:610 °C
  • Densità:4,24 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-591-9
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g