Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum jars, Nalgene®
3 l, 222 mm, 254 mm
Codice catalogo NALGDS5320-0910
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Vacuum jars, Nalgene®
Codice catalogo NALGDS5320-0910
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Vacuum jars, Nalgene®
Vacuum jars, Nalgene®
3 l, 222 mm, 254 mm
Price
544.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polyetherimide, amber, transparent.
  • Excellent chemical resistance (not use with unsaturated halogenated hydrocarbons)
  • Good temperature resistance
  • Not autoclavable when used for vacuum service
These chemically-resistant jars have an amber cast and may be useful for demanding service.
Specifiche
  • Ø est:
    222 mm
  • Capacità:
    3 l
  • Altezza:
    254 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS5320-0910
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)