Giare, multiuso, con coperchi, Nalgene®
8300 ml, 222 mm, 258 mm
Codice catalogo 216-8265
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Giare, multiuso, con coperchi, Nalgene®
Codice catalogo 216-8265
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Polycarbonate, clear.
- Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
- Very durable
- Autoclavable
Multipurpose jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.
Documents
Specifiche
- Ø est:222 mm
- Capacità:8300 ml
- Altezza:258 mm
- Cat. No.:216-8265
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement