Giare, multiuso, con coperchi, Nalgene®
4700 ml, 170 mm, 239 mm
Codice catalogo 216-8264
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Giare, multiuso, con coperchi, Nalgene®
Codice catalogo 216-8264
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Polycarbonate, clear.
- Drill, tap or apply clamps to jars to attach heating or cooling equipment
- Very durable
- Autoclavable
Multipurpose jars with cover, which can be used as water baths, aquaria/terraria or freeze-drying chambers.
Documents
Specifiche
- Ø est:170 mm
- Capacità:4700 ml
- Altezza:239 mm
- Cat. No.:216-8264
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)