Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per criobox, Nalgene®

Rack per criobox, Nalgene®

4, 140×143×406 mm
  479-3356
Rack per criobox, Nalgene®
  479-3356
Rack per criobox, Nalgene®
Rack per criobox, Nalgene®

4, 140×143×406 mm

 
SFr. 273.00
 

  30/06/2026

   
1 * 1 ST
 

In acciaio inox

I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.

Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty

Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali

 : fornito senza CryoBox.

 
  • Scomparti:
    4
  • Esterno L×P×A:
    140×143×406 mm
  • Seq:
    05