Dropping bottles, PP, Nalgene®
250 ml
Codice catalogo NALGDS2420-0250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Codice catalogo NALGDS2420-0250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PPCO con tappo contagocce e cappuccio in PP blu.
- Con contagocce aperto sono trattabili in autoclave anche quando sono riempiti
- Protetti contro le fuoriuscite
- Tappo contagocce in un pezzo con cappuccio di chiusura agganciato
Ideale per soluzioni sterili.
Specifiche
- Capacità:250 ml
- Cat. No.:NALGDS2420-0250
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement