Dropping bottles, PP, Nalgene®
125 ml
216-4432
In PPCO con tappo contagocce e cappuccio in PP blu.
- Con contagocce aperto sono trattabili in autoclave anche quando sono riempiti
- Protetti contro le fuoriuscite
- Tappo contagocce in un pezzo con cappuccio di chiusura agganciato
Ideale per soluzioni sterili.
- Capacità:125 ml
- Cat. No.:216-4432
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)