Adapter, stopper type, DURAN®
stopper, solid, 29/32 NS, 14/23 NS
Catalog # SCOT286576503
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Specifications
- Dimensione cono:29/32 NS
- Cono femmina:14/23 NS
- Tipo:stopper, solid
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.