Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 8, 6 mm
  631-0451
 :   Epredia
Vetrini con concavità
  631-0451
 :  Epredia
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with epoxy coating, nero, 8, 6 mm
SFr. 122.00
1 * 100 ST
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
  • Adhesive surface and hydrophobic mask
  • Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
  • (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
 : Versioni con pozzetti rotondi (*).
  • N. di pozzetti:
    8
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    008
  • Ø foro:
    6 mm