Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità
Cavity slides with PTFE coating, nero, 10, 6 mm
  631-1371
 :   Epredia
Vetrini con concavità
  631-1371
 :  Epredia
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità
Cavity slides with PTFE coating, nero, 10, 6 mm
SFr. 181.00
1 * 100 ST
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
  • Adhesive surface and hydrophobic mask
  • Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
  • (*) with rings or wells
Vetrini autoclavabili sono sviluppati per la diagnosi clinica.
 : Versioni con pozzetti rotondi (*).
  • N. di pozzetti:
    10
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Cavity slides with PTFE coating
  • Seq:
    021
  • Ø foro:
    6 mm