Tappi a vite, Nalgene®
Replacement closure, 24 mm, —, PP
NALG71-2411-1125
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
- Dimensione tappo:24 mm
- Colore:—
- Descrizione:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:52
- Cat. No.:NALG71-2411-1125
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement