Tappi a vite, Nalgene®
Replacement closure, 38-430 mm, naturale, PP
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
- Dimensione tappo:38-430 mm
- Colore:naturale
- Descrizione:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:43
- Cat. No.:NALG71-2160-0384
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement