Tappi a vite, Nalgene®
Replacement closure, 53B, bianco, PP
Codice catalogo NALG71-2151-0053
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tappi a vite, Nalgene®
Codice catalogo NALG71-2151-0053
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
Specifiche
- Dimensione tappo:53B
- Colore:bianco
- Descrizione:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:37
- Cat. No.:NALG71-2151-0053
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement