Secchi, Nalgene®
bianco, 13,2 L
Codice catalogo 216-0095
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Secchi, Nalgene®
Codice catalogo 216-0095
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PP bianco.
- Graduati
- Ottima resistenza termica e chimica
- Autoclavabili
Secchio multiuso universale senza beccuccio. Manico rivestito in nylon per una presa comoda e sicura.
Specifiche
- Capacità:13,2 L
- Colore:bianco
- Cat. No.:216-0095
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)