VWR®, Coperte ignifughe
Coperta antincendio, 1200×1200 mm
118-1105
In materiale composito, costituito da due strati di materiale di fibre di vetro e da uno strato di ignifugo. Efficace azione di protezione ed estinzione delle fiamme. Ideali per domare e spegnere incendi relativamente contenuti. Ecologiche, non contengono amianto.
- Termoresistenza fino a 550 °C
- Stoccaggio sicuro al riparo dalla polvere in un contenitore di plastica con coperchio ed etichetta in tre lingue (tedesco, inglese, francese)
- Possibilità di montaggio a parete
- Spiegamento rapido con due cordini
BS EN 1869
Certifications: BS EN 1869
Documents
TDS_VWR_FIRE_BLANKETS.pdf
Product specification
- Descrizione:Coperta antincendio
- L×L:1200×1200 mm