Rubinetti, Nalgene®
4 mm, 6,35 - 9,53 mm
229-0017
Polypropylene with PTFE plug.
- Autoclavable
- Very good chemical resistance
- Serrated tubulation on each end accepts 1/2" through 5/16" tubing
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
- Ø foro:4 mm
- Per tubo con Ø interno:6,35 - 9,53 mm
- Cat. No.:229-0017
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..