Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubinetti, Nalgene®
Rubinetti, Nalgene®
2 mm, 6,35 - 9,53 mm
Codice catalogo 229-0016
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Rubinetti, Nalgene®
Codice catalogo 229-0016
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Rubinetti, Nalgene®
Rubinetti, Nalgene®
2 mm, 6,35 - 9,53 mm
Price
SFr. 61.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polypropylene with PTFE plug.
  • Autoclavable
  • Very good chemical resistance
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2" through 5/16" tubing
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
Specifiche
  • Ø foro:
    2 mm
  • Per tubo con Ø interno:
    6,35 - 9,53 mm
  • Cat. No.:
    229-0016
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement