Reference electrodes
Elettrodi di riferimento con estremità libera, sistema di riferimento Ag/AgCl e tubo di ricarica, 9828/95, +5...+135 °C, Vetro, KCI 3 mol/l, Ceramica, 12×120 mm, Cavo fisso di 5 m
Catalog # SCOI285116851
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connettore:Cavo fisso di 5 m
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:9828/95
- Descrizione:Elettrodi di riferimento con estremità libera, sistema di riferimento Ag/AgCl e tubo di ricarica
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCI 3 mol/l
- Temperatura:+5...+135 °C