Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, H 9180, 1 - 14, 0...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Giunto smerigliato, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Catalog # SCOI285110951
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 9180
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:15
- Diafr.:Giunto smerigliato
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:1 - 14