Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, H 9080, 1 - 14, 0...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285110795
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 9080
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:09
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:1 - 14