pH electrodes, single, ScienceLine
Elettrodo pH, membrana sferica, vetro H, H 1180, 0 - 14, +10...+100 °C, Vetro, 12×120 mm, Plug head
Catalog # SCOI285103212
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Single electrodes with plug head and Silamid® reference system.
- Membrane shape: Sphere
- Shaft material: glass, 12 mm Ø
- Zero point: pH = 7,0 ± 0,3
Documents
Specifications
- Connettore:Plug head
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 1180
- Descrizione:Elettrodo pH, membrana sferica, vetro H
- Materiale:Vetro
- Temperatura:+10...+100 °C
- pH:0 - 14
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.