VWR®, Miscelatore Vortex
Agitatore Vortex, spina EU
Codice catalogo 444-1372
Vai a
Product Details & Documents
Questo miscelatore a vortice combina l'elettronica all'avanguardia con design e comfort. Avvia l'azione del vortex semplicemente premendo sul supporto o sulla piattaforma. L'involucro pesante protegge dagli schizzi, mentre i piedini rotondi assicurano un posizionamento sicuro sul piano del banco evitando che l'unità si sposti sul banco.
- Vibrazione orbitale di 5 mm
- Possibilità di modalità di funzionamento intermittente o continua
- Quadrante di impostazione della velocità analogico per velocità infinitamente variabili
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 22
: fornito con piastra per provette con 20 mm di diametro. Un'ampia piattaforma per matracci fino a 50 ml è disponibile a richiesta (vedere gli accessori).
: * Con accessori opzionali 444-1388 e 444-1383
Documents
444-1372
Immagini 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Agitatore Vortex, spina EU
- Seq:01
- Cat. No.:444-1372
- Ampiezza di agitazione:5 mm
- Peso:2,8 kg
- Potenza in ingresso del motore:51 W
- Intervallo di velocità:0 - 2500 min⁻¹
- Modello:Agitatore Vortex
- Capacità max.:50 ml*
- L×P×A:134×105×172 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispositivo di tenuta per provette, tiene saldamente una provetta durante l'agitazione continuaDispositivo di tenuta per provette, tiene saldamente una provetta durante l'agitazione continua444-1388Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 112.00