Process pH combination electrodes
pH-combination electrodes with sphere membrane, H 64, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ground joint, 12×170 mm, Plug head
Codice catalogo 662-1214
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Plug head
- Ø×L:12×170 mm
- Tipo:H 64
- Descrizione:pH-combination electrodes with sphere membrane
- Materiale:Vetro
- Seq:21
- Diafr.:Ground joint
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:0 - 14