Orders LinkContactUsLinkComponent
Tanks, cylindrical, lightweight
Tanks, cylindrical, lightweight
Serbatoio cilindrico leggero, graduato, con coperchio, 208 l, 560×910 mm
Codice catalogo 216-0322
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Tanks, cylindrical, lightweight
Codice catalogo 216-0322
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Tanks, cylindrical, lightweight
Tanks, cylindrical, lightweight
Serbatoio cilindrico leggero, graduato, con coperchio, 208 l, 560×910 mm
Price
875.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LLDPE- traslucidi con coperchio. Serbatoi economici con graduazione. Con bordo sporgente (flangia). Spessore delle pareti circa 2,4 mm. Il serbatoio 216-0322 può essere anche utilizzato come inserto per il tamburo in acciaio da 208 litri.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra –100 e  +120 °C
  • Conformi ai requisiti secondo USP VI e FDA 21 CFR 177.1520
Specifiche
  • Capacità:
    208 l
  • Descrizione:
    Serbatoio cilindrico leggero, graduato, con coperchio
  • Ø est. × A:
    560×910 mm
  • Cat. No.:
    216-0322
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For 19 l cylindrical tanks (NALG11100-0005 and 54100-0005)
    For 19 l cylindrical tanks (NALG11100-0005 and 54100-0005)
    216-2917
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 760.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For 57 l cylindrical tanks (NALG11100-0015 and 54100-0005)
    For 57 l cylindrical tanks (NALG11100-0015 and 54100-0005)
    216-2924
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 673.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For 28 l cylindrical tanks (NALG11100-0007 and 54100-0007)
    For 28 l cylindrical tanks (NALG11100-0007 and 54100-0007)
    216-2918
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 1 120.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For 113 l cylindrical tanks (NALG11100-0030 and 54100-0030)
    For 113 l cylindrical tanks (NALG11100-0030 and 54100-0030)
    216-2925
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 1 010.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • For 208 l cylindrical tanks (NALG11100-0055 and 54100-0055)
    For 208 l cylindrical tanks (NALG11100-0055 and 54100-0055)
    216-2926
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 1 020.00 SFr.