Orders LinkContactUsLinkComponent
Giare con coperchio, Nalgene® | Avantor
Giare con coperchio, Nalgene®
2200 ml, 132 mm, 193 mm
Katalognr. NALG5352-0002
   Produzione a basso impatto
Giare con coperchio, Nalgene®
Katalognr. NALG5352-0002
   Produzione a basso impatto
Giare con coperchio, Nalgene®
Giare con coperchio, Nalgene®
2200 ml, 132 mm, 193 mm
Preis
SFr. 128.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.
Technische Daten
  • Ø est:
    132 mm
  • Capacità:
    2200 ml
  • Altezza:
    193 mm
  • Cat. No.:
    NALG5352-0002
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)