Essiccatori, Nalgene®
Con il rubinetto di chiusura, 330 DN, 143 mm, 330×262 mm
Codice catalogo 467-3110
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Essiccatori, Nalgene®
Codice catalogo 467-3110
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Coperchio in PC trasparente e base blu in PP, con o senza rubinetto in PTFE. Compatibili con tubi da vuoto con DI 6,4 mm (¼”), utilizzabili con tutti i dischi per essiccatori standard da 230 mm, ad es. 467-3100. L'essiccatore 467-3110 deve essere utilizzato solo a temperatura ambiente; il modello 467-3112 è autoclavabile.
- La base è resistente a tutti gli essiccanti solidi, compresi acidi e alcali (non utilizzare essiccanti sotto forma di acidi concentrati)
- Per assicurare la tenuta stagna del coperchio non sono necessarie né guarnizioni né vuoto, solo grasso
: forniti senza piastra (da ordinare separatamente secondo i vari modelli).
Specifiche
- Grandezza nominale:330 DN
- Tipo:Con il rubinetto di chiusura
- Altezza utile:143 mm
- Ø est. × A:330×262 mm
- Cat. No.:467-3110
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoDisponibilitàPrice