Orders LinkContactUsLinkComponent
Criobox, Nalgene®
Criobox, Nalgene®
8×8, Provette per microcentrifuga da 1,5 ml, 133×133×52 mm
Codice catalogo 479-0012
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nalgene®
Codice catalogo 479-0012
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Criobox, Nalgene®
Criobox, Nalgene®
8×8, Provette per microcentrifuga da 1,5 ml, 133×133×52 mm
Price
SFr. 61.00
Promo
Valido fino al 30/06/2026
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
In PC con inserto in schiuma.
  • Consente la scrittura con pennarelli per criogenia
  • Autoclavabili
Per la conservazione di criovials a temperature da −150 a +121 °C in azoto liquido (fase vapore)
Il coperchio trasparente con griglia stampata consente di visionare il contenuto ed è applicabile in una sola posizione per impedire una errata numerazione.
Specifiche
  • Scomparti:
    8×8
  • Per:
    Provette per microcentrifuga da 1,5 ml
  • Esterno L×P×A:
    133×133×52 mm
  • Cat. No.:
    479-0012
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)