Criobox, Nalgene®
9×9, Provette per microcentrifuga da 0,2 ml, 133×133×52 mm
Codice catalogo 525-0050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Criobox, Nalgene®
Codice catalogo 525-0050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PC con inserto in schiuma.
- Consente la scrittura con pennarelli per criogenia
- Autoclavabili
Per la conservazione di criovials a temperature da −150 a +121 °C in azoto liquido (fase vapore)
Il coperchio trasparente con griglia stampata consente di visionare il contenuto ed è applicabile in una sola posizione per impedire una errata numerazione.
Specifiche
- Scomparti:9×9
- Per:Provette per microcentrifuga da 0,2 ml
- Esterno L×P×A:133×133×52 mm
- Cat. No.:525-0050
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)