Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
25 ml, 100 mm, 25 mm, 55 mm, 4, 8 mm
Codice catalogo SCOT258540403
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Codice catalogo SCOT258540403
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
25 ml, 100 mm, 25 mm, 55 mm, 4, 8 mm
Price
SFr. 55.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifiche
  • Ø piastra:
    25 mm
  • Porosità:
    4
  • Capacità:
    25 ml
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Ø esterno stelo:
    8 mm
  • Lunghezza asta:
    55 mm