Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
4000 ml, 425 mm, 175 mm, 4, 30 mm
Codice catalogo SCOT258526404
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Codice catalogo SCOT258526404
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
4000 ml, 425 mm, 175 mm, 4, 30 mm
Price
SFr. 837.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifiche
  • Ø piastra:
    175 mm
  • Porosità:
    4
  • Capacità:
    4000 ml
  • Lunghezza:
    425 mm
  • Seq:
    29
  • Ø esterno stelo:
    30 mm