Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
500 ml, 240 mm, 95 mm, 5, 22 mm
Codice catalogo SCOT258523501
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Codice catalogo SCOT258523501
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
500 ml, 240 mm, 95 mm, 5, 22 mm
Price
343.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifiche
  • Ø piastra:
    95 mm
  • Porosità:
    5
  • Capacità:
    500 ml
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    20
  • Ø esterno stelo:
    22 mm